8-Bromoisoquinolina
Proveedor: Cayman Chemical
10007082-1 10007082-500
CAYM10007082-1EA 102 EUR
CAYM10007082-1 CAYM10007082-500
8-Bromoisoquinolina
8-Bromoisoquinolina
Formula: C₉H₆BrN
Número MDL: MFCD04973298
Núm. CAS: 63927-22-0