3-Bromobenzo[b]tiofeno 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H32948.09
H32948.18
H32948.09EA
89
EUR
H32948.09
H32948.18
3-Bromobenzo[b]tiofeno 95%
3-Bromobenzo[b]tiofeno
Purity: 95%
CAS No.: 7342-82-7
Molecular Formula: C8H5BrS
Formula Weight: 213.10
Refractive Index: 1.6680
Boiling Point: 72-74°/0.27mm
MDL No.: MFCD00023009
Formula:
C₈H₅BrS Pto. Ebullición: 72…74 °C (0,27 mmHg) Densidad: 1,629 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00023009 Núm. CAS: 7342-82-7 |