Ácido butiilfosfónico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A17983.06
A17983.14
A17983.06EA
156
EUR
A17983.06
A17983.14
Ácido butiilfosfónico ≥98%
Ácido butiilfosfónico
Purity: 98%
CAS No.: 3321-64-0
Molecular Formula: C4H11O3P
Formula Weight: 138.10
Odour: Odourless
Melting Point: 105-107°
Beilstein Reference: 1749026
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00012295
Formula:
C₄H₁₁O₃P Pto. de fusión: 105…107 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00012295 Núm. CAS: 3321-64-0 UN: 3261 ADR: 8,III |