Ácido octilfosfónico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
20651.03
20651.06
20651.03EA
72.5
EUR
20651.03
20651.06
Ácido octilfosfónico ≥98%
Ácido octilfosfónico
Purity: 98%
CAS No.: 4724-48-5
Molecular Formula: C8H19O3P
Formula Weight: 194.21
Physical Form: Crystalline
Melting Point: 100-102°
Beilstein Reference: 1764242
MDL No.: MFCD00015841
Formula:
C₈H₁₉O₃P Pto. de fusión: 100…102 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00015841 Núm. CAS: 4724-48-5 EINECS: 225-218-5 |