Ácido octilfosfónico ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L18586.06
L18586.03
L18586.06EA
284
EUR
L18586.06
L18586.03
Ácido octilfosfónico ≥99%
Ácido octilfosfónico
Purity: 99%
CAS No.: 4724-48-5
Molecular Formula: C8H19O3P
Formula Weight: 194.21
Melting Point: 100-102°
Beilstein Reference: 1764242
Formula:
C₈H₁₉O₃P Pto. de fusión: 100…102 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00015841 Núm. CAS: 4724-48-5 EINECS: 225-218-5 |