Ácido tetradecilfosfónico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A17511.03
A17511.06
A17511.14
A17511.03EA
91.1
EUR
A17511.03
A17511.06
A17511.14
Ácido tetradecilfosfónico ≥98%
Ácido tetradecilfosfónico
Purity: 98%
CAS No.: 4671-75-4
Molecular Formula: CH3(CH2)13P(O)(OH)2
Formula Weight: 278.37
MDL No.: MFCD00015834
Formula:
C₁₄H₃₁O₃P Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00015834 Núm. CAS: 4671-75-4 EINECS: 225-118-1 |