Dimetacrilato de etileno ≥98% estabilizado
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Ethylene dimethacrylate, Ethane-1,2-diyl bis(2-methylacrylate)
Estabilización: estabilizado con mequinol
44151.18 44151.30 44151.A1 44151.A6
44151.18EA 37.8 EUR
44151.18 44151.30 44151.A1 44151.A6
Dimetacrilato de etileno ≥98% estabilizado
Dimetacrilato de etileno
Stabilized with 100 ppm 4-methoxyphenol
Purity: 98% CAS No.: 97-90-5 Molecular Formula: C10H14O4 Formula Weight: 198.21 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Physical Form: Liquid Density: 1.051 Refractive Index: 1.4540 Appearance: Colourless to pale yellow Boiling Point: 83-85°/1mm Beilstein Reference: 1776663 MDL No.: MFCD00008590
Crosslinking monomer
Formula: C₁₀H₁₄O₄
Pto. Ebullición: 83…85 °C (1 mmHg)
Densidad: 1,051
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00008590
Núm. CAS: 97-90-5
EINECS: 202-617-2