Dimetacrilato de etileno estabilizado para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Atención
Estabilización: estabilizado con mequinol
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18847.0250 8.18847.1000
8.18847.0250EA 76.8 EUR
8.18847.0250 8.18847.1000
Dimetacrilato de etileno estabilizado para síntesis, Sigma-Aldrich®
Dimetacrilato de etileno
Formula: C₁₀H₁₄O₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008590
Núm. CAS: 97-90-5
EINECS: 202-617-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility  - 5 g/l (20 °C)
Melting Point -20 °C
Molar Mass 198.22 g/mol
Boiling Point 240 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 1 hPa (20 °C)
Flash Point 101.5 °C
Density 1.05 g/cm3 (20 °C)