Metacrilato de 2-dimetilaminoetilo 97% estabilizado
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Estabilización:
estabilizado con mequinol
Stabilized with ca 0.2% 4-methoxyphenol
Purity: 97%
CAS No.: 2867-47-2
Molecular Formula: C8H15NO2
Formula Weight: 157.21
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 70°(158°F)
Refractive Index: 1.4400
Melting Point: ca -30°
Boiling Point: 186-188°
Beilstein Reference: 1757048
UN No.: 2522
MDL No.: MFCD00008589
Formula:
C₈H₁₅NO₂ Pto. Ebullición: 186…188 °C Pto. de fusión: ∼–30 °C Densidad: 0,932 Pto. de inflamación: 70 °C (158 °F) Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00008589 Núm. CAS: 2867-47-2 EINECS: 220-688-8 UN: 2522 ADR: 6.1,II |