Metacrilato de 2-dimetilaminoetilo estabilizado para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Atención
Sinónimos: DMA
Estabilización: estabilizado con mequinol
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.40083.0025 8.40083.0250 8.40083.1000
8.40083.0025EA 37.1 EUR
8.40083.0025 8.40083.0250 8.40083.1000
Metacrilato de 2-dimetilaminoetilo estabilizado para síntesis, Sigma-Aldrich®
Metacrilato de 2-dimetilaminoetilo
Formula: C₈H₁₅NO₂
MW: 157.21 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00008589
Núm. CAS: 2867-47-2
EINECS: 220-688-8
UN: 2522
ADR: 6.1 II
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -50 °C
Molar Mass 157.21 g/mol
Boiling Point 182 - 192 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1 hPa (20 °C)
Flash Point 65 °C
Explosion Limit 1.20 %(V)
Density 0.93 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 255 °C