Cloruro de 4-(2-cloroetil)morfolinio 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
109200050 109201000 109205000
ACRO109200050EA 25.4 EUR
ACRO109200050 ACRO109201000 ACRO109205000
Cloruro de 4-(2-cloroetil)morfolinio 99%
Cloruro de 4-(2-cloroetil)morfolinio
Formula: C₆H₁₃Cl₂NO
Pto. de fusión: 182…185 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012797
Núm. CAS: 3647-69-6
EINECS: 222-881-2
UN: 2923
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to beige Hygroscopic crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 182 to 185 °C (on dry substance)
Loss on drying ≤1 % (80 °C)
Titration with HClO4 ≥98.5 % (On dry substance)