Cloruro de 4-(2-cloroetil)morfolinio ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: N-(2-Chloroethyl)morpholine hydrochloride, N-(2-Chloroethyl)-Morpholinium Chloride
L05771.22 L05771.36
L05771.22EA 38.2 EUR
L05771.22 L05771.36
Cloruro de 4-(2-cloroetil)morfolinio ≥99%
Cloruro de 4-(2-cloroetil)morfolinio
Purity: 99% CAS No.: 3647-69-6 Molecular Formula: C6H12ClNO.HCl Formula Weight: 186.08 Melting Point: 184-186° Beilstein Reference: 3684083 UN No.: 2923 MDL No.: MFCD00012797
Formula: C₆H₁₃Cl₂NO
MW: 186.08 g/mol
Pto. de fusión: 184…186 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012797
Núm. CAS: 3647-69-6
EINECS: 222-881-2
UN: 2923
ADR: 8 III