Imidazolidin-2-ona hemihidrato ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A17666.0B
A17666.30
A17666.0BEA
79.7
EUR
A17666.0B
A17666.30
Imidazolidin-2-ona hemihidrato ≥98%
Imidazolidin-2-ona hemihidrato
Purity: 98+%
CAS No.: 121325-67-5
Molecular Formula: C3H6N2O.0.5H2O
Formula Weight: 95.10 (86.09anhy)
Melting Point: 55°
MDL No.: MFCD02662355
Formula:
C₃H₆N₂O·0.5H₂O Pto. de fusión: 55 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD02662355 Núm. CAS: 121325-67-5 EINECS: 204-436-4 |