Imidazolidin-2-ona hemihidrato para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Atención
Sinónimos: 2-Imidazolidone hemihydrate
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.04789.0100 8.04789.0500 8.04789.9050
8.04789.0100EA 39.9 EUR
8.04789.0100 8.04789.0500 8.04789.9050
Imidazolidin-2-ona hemihidrato para síntesis, Sigma-Aldrich®
Imidazolidin-2-ona hemihidrato
Formula: C₃H₆N₂O·0.5H₂O
MW: 95,10 g/mol (86,09 anhy)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02662355
Núm. CAS: 121325-67-5
EINECS: 204-436-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 950 g/l (20 °C)
Melting Point 58 °C
Molar Mass 95.10 g/mol
Bulk Density 720 kg/m3
Boiling Point 132.6 °C (1013 hPa) (anhydrous substance)
Vapor Pressure  - 24 hPa (20 °C)
Flash Point 265 °C
Density 1.3 g/cm3 (20 °C)
pH 9 - 11 (100 g/l, H2O, 20 °C)