Fosfonoacetato de trietilo 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Ethyl 2-(diethoxyphosphoryl)acetate, Diethyl [(ethoxycarbonyl)methyl]phosphonate
139701000 139705000 139700025
ACRO139701000EA 57.6 EUR
ACRO139701000 ACRO139705000 ACRO139700025
Fosfonoacetato de trietilo 97%
Fosfonoacetato de trietilo
Formula: C₈H₁₇O₅P
MW: 224.19 g/mol
Pto. Ebullición: 260…262 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –24 °C
Densidad: 1.13 g/cm³
Pto. de inflamación: 105 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009177
Núm. CAS: 867-13-0
EINECS: 212-757-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4300 to 1.4320 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Color scale ≤50 APHA
Acid value ≤2 mg KOH/g