Fosfonoacetato de trietilo ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Ethyl 2-(diethoxyphosphoryl)acetate, Diethyl [(ethoxycarbonyl)methyl]phosphonate
Purity: 98+%
CAS No.: 867-13-0
Molecular Formula: C8H17O5P
Formula Weight: 224.19
Flash Point: 165°(329°F)
Refractive Index: 1.4310
Melting Point: -24°
Boiling Point: 260-262°
Beilstein Reference: 1343714
MDL No.: MFCD00009177
Formula:
C₈H₁₇O₅P MW: 224,19 g/mol Pto. Ebullición: 260…262 °C Pto. de fusión: –24 °C Densidad: 1,125 Pto. de inflamación: 165 °C (329 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009177 Núm. CAS: 867-13-0 EINECS: 212-757-6 |