Trietilo 3-fosfonopropionato ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
L10190.09 L10190.18 L10190.TW
L10190.09EA 70.6 EUR
L10190.09 L10190.18 L10190.TW
Trietilo 3-fosfonopropionato ≥98%
Trietilo 3-fosfonopropionato
Purity: 98% CAS No.: 3699-67-0 Molecular Formula: C9H19O5P Formula Weight: 238.22 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4330 Boiling Point: 127-129°/2mm Beilstein Reference: 1790966 MDL No.: MFCD00015167
Formula: C₉H₁₉O₅P
Pto. Ebullición: 127…129 °C (2 mmHg)
Densidad: 1,094
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00015167
Núm. CAS: 3699-67-0