Trietilo 4-fosfonobutirato ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Triethyl4-phosphonobutyrate
L10488.09
L10488.04
L10488.09EA
133
EUR
L10488.09
L10488.04
Trietilo 4-fosfonobutirato ≥97%
Trietilo 4-fosfonobutirato
Purity: 97%
CAS No.: 2327-69-7
Molecular Formula: C10H21O5P
Formula Weight: 252.25
Refractive Index: 1.4370
Boiling Point: 117-119°/0.4mm
MDL No.: MFCD00015168
Formula:
C₁₀H₂₁O₅P MW: 252,25 g/mol Pto. Ebullición: 117…119 °C (0,4 mmHg) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00015168 Núm. CAS: 2327-69-7 |