Dietoxifosfinilformiato de etilo para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Sinónimos: Ethyl (diethoxyphosphoryl)formate, Phosphonoformic acid, triethyl ester, Ethyl diethoxyphosphinylformate
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.43410.0010 8.43410.0100
8.43410.0010EA 40.8 EUR
8.43410.0010 8.43410.0100
Dietoxifosfinilformiato de etilo para síntesis, Sigma-Aldrich®
Dietoxifosfinilformiato de etilo
Formula: C₇H₁₅O₅P
Número MDL: MFCD00009108
Núm. CAS: 1474-78-8
EINECS: 216-016-8