Diperclorato de manganeso hexahidrato, grado reactivo
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
12309.22
12309.36
12309.22EA
58.8
EUR
12309.22
12309.36
Diperclorato de manganeso hexahidrato, grado reactivo
Diperclorato de manganeso hexahidrato
CAS No.: 15364-94-0
Molecular Formula: Mn(ClO4)2.6H2O
Formula Weight: 361.93 (253.84anhy)
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
Odour: Odourless
UN No.: 1481
MDL No.: MFCD00150255
Formula:
Cl₂MnO₈·6H₂O MW: 361.931 g/mol Pto. de fusión: 165 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00150255 Núm. CAS: 15364-94-0 EINECS: 237-390-9 UN: 1481 ADR: 5.1 II |