Diperclorato de manganeso hexahidrato ≥99.995% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
44318.09
44318.18
44318.09EA
104
EUR
44318.09
44318.18
Diperclorato de manganeso hexahidrato ≥99.995% (metals basis)
Diperclorato de manganeso hexahidrato
Purity: 99.995%
CAS No.: 15364-94-0
Molecular Formula: Mn(ClO4)2.6H2O
Formula Weight: 361.93 (253.84anhy)
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
UN No.: 1481
MDL No.: MFCD00150255
Formula:
Cl₂MnO₈·6H₂O MW: 361.931 g/mol Pto. de fusión: 165 °C. (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00150255 Núm. CAS: 15364-94-0 EINECS: 237-390-9 UN: 1481 ADR: 5.1 II |