3-Nitro-L-tirosina ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
A11018.06 A11018.14 A11018.22
A11018.06EA 64.5 EUR
A11018.06 A11018.14 A11018.22
3-Nitro-L-tirosina ≥98%
3-Nitro-L-tirosina
Purity: 98% CAS No.: 621-44-3 Molecular Formula: C9H10N2O5 Formula Weight: 226.19 Melting Point: ca 230° dec. Beilstein Reference: 2813157
Formula: C₉H₁₀N₂O₅
Pto. de fusión: ∼ 230 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007123
Núm. CAS: 621-44-3
EINECS: 210-688-6