3-Nitro-L-tirosina
Proveedor: Cayman Chemical
Sinónimos: H-Tyr(3-NO2)-OH, 3-Nitro-L-tyrosine
89540-1 89540-5 89540-10 89540-25
CAYM89540-1EA 16.5 EUR
CAYM89540-1 CAYM89540-5 CAYM89540-10 CAYM89540-25
3-Nitro-L-tirosina
3-Nitro-L-tirosina
Formula: C₉H₁₀N₂O₅
Número MDL: MFCD00007123
Núm. CAS: 621-44-3
EINECS: 210-688-6