3-Fluoro-L-tirosina ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
3-Fluoro-4-hydroxy-L-phenylalanine, (S)-2-Amino-3-(3-fluoro-4-hydroxyphenyl)propanoic acid, H-Tyr(3-F)-OH
L16775.MF
L16775.MD
L16775.MFEA
68
EUR
L16775.MF
L16775.MD
3-Fluoro-L-tirosina ≥97%
3-Fluoro-L-tirosina
Purity: 97%
CAS No.: 7423-96-3
Molecular Formula: C9H10FNO3
Formula Weight: 199.18
Melting Point: 260-261°
Beilstein Reference: 3204802
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00002607
Formula:
C₉H₁₀FNO₃ MW: 199,18 g/mol Pto. de fusión: 260…261 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002607 Núm. CAS: 7423-96-3 UN: 2811 ADR: 6.1,II |