1-(4-Bromofenil)pirrolidin-2-ona ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
1-(4-Bromophenyl)pyrrolidin-2-one
H50563.03
H50563.06
H50563.03EA
125
EUR
H50563.03
H50563.06
1-(4-Bromofenil)pirrolidin-2-ona ≥98%
1-(4-Bromofenil)pirrolidin-2-ona
Purity: 98%
CAS No.: 7661-32-7
Molecular Formula: C10H10BrNO
Formula Weight: 240.10
Boiling Point: 98-101°
MDL No.: MFCD00138502
Formula:
C₁₀H₁₀BrNO MW: 240.10 g/mol Pto. Ebullición: 98…101 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00138502 Núm. CAS: 7661-32-7 |