5-Bromoindolina ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
L16992.03
L16992.06
L16992.03EA
50.4
EUR
L16992.03
L16992.06
5-Bromoindolina ≥98%
5-Bromoindolina
Purity: 98+%
CAS No.: 22190-33-6
Molecular Formula: C8H8BrN
Formula Weight: 198.06
Melting Point: 36-40°
Boiling Point: 114-115°/5mm
MDL No.: MFCD00027410
Formula:
C₈H₈BrN Pto. Ebullición: 114…115 °C (5 mmHg) Pto. de fusión: 36…40 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00027410 Núm. CAS: 22190-33-6 |