5-Bromo-7-nitroindolina ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
L16993.03 L16993.06
L16993.03EA 53.4 EUR
L16993.03 L16993.06
5-Bromo-7-nitroindolina ≥98%
5-Bromo-7-nitroindolina
Purity: 98% CAS No.: 80166-90-1 Molecular Formula: C8H7BrN2O2 Formula Weight: 243.06 Melting Point: 128-133° Beilstein Reference: 1373199 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00005708
Formula: C₈H₇BrN₂O₂
MW: 243,06 g/mol
Pto. de fusión: 128…133 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005708
Núm. CAS: 80166-90-1
EINECS: 279-411-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III