5-Fluoroindolina ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H54158.MD
H54158.03
H54158.06
H54158.MDEA
44.8
EUR
H54158.MD
H54158.03
H54158.06
5-Fluoroindolina ≥97%
5-Fluoroindolina
Purity: 97%
CAS No.: 2343-22-8
Molecular Formula: C8H8FN
Formula Weight: 137.16
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Formula:
C₈H₈FN |
Número MDL:
MFCD00214461 Núm. CAS: 2343-22-8 |