2,6-Dibromo-4-(cloroimino)ciclohexa-2,5-dienona 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2,6-Dibromo-N-chloro-p-benzoquinoneimine
406470050 406470250
ACRO406470050EA 193 EUR
ACRO406470050 ACRO406470250
2,6-Dibromo-4-(cloroimino)ciclohexa-2,5-dienona 97%
2,6-Dibromo-4-(cloroimino)ciclohexa-2,5-dienona
Formula: C₆H₂Br₂ClNO
Pto. de fusión: 76…83 °C
Densidad: 1,81 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00013792
Núm. CAS: 537-45-1
EINECS: 208-667-1
UN: 3224
ADR: 4.1,
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to ochre Powder or crystalline needles (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Melting point 76 to 83 °C
Titration Iodometric ≥96.0 %