2,6-Dicloro-4-(cloroimino)ciclohexa-2,5-dienona, Supelco®
Proveedor: Merck
MQ100
35620-10G 35620-50G
35620-10GEA 85.7 EUR
35620-10G 35620-50G
2,6-Dicloro-4-(cloroimino)ciclohexa-2,5-dienona, Supelco®
2,6-Dicloro-4-(cloroimino)ciclohexa-2,5-dienona
Formula: C₆H₂Cl₃NO
Número MDL: MFCD00001611
Núm. CAS: 101-38-2
EINECS: 202-937-2
UN: 3224
ADR: 4.1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3ed958fa04c0c787b52af31a24b175a2935c2175&vid=997d36357d204d93163fe875e0cb1fb64f62f360&prid=web&clid=SAPDAM