2,6-Dicloro-4-(cloroimino)ciclohexa-2,5-dienona, Sigma-Aldrich®
Proveedor: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ200
D6511-10G D6511-25G D6511-50G D6511-5G
D6511-10GEA 132 EUR
D6511-10G D6511-25G D6511-50G D6511-5G
2,6-Dicloro-4-(cloroimino)ciclohexa-2,5-dienona, Sigma-Aldrich®
2,6-Dicloro-4-(cloroimino)ciclohexa-2,5-dienona
Formula: C₆H₂Cl₃NO
Pto. de fusión: 65,..67 °C (lit.)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00001611
Núm. CAS: 101-38-2
EINECS: 202-937-2
UN: 3224
ADR: 4.1,
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=767d422224639c01b05104afc2e325ffc296ee24&vid=1419d07aa1aed75ed7f8cb456c94da5462538a5c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance (Colour) Yellow to Orange
Appearance (Form) Powder or Crystals
Solubility (Turbidity) Clear
Solubility (Colour), 50 mg/ml, Ethanol Yellow
Carbon 32.4 - 36.0%
Nitrogen 6.3 - 7.3%
Purity (TLC) ≥95 %
Suitability; Suitable For Use In The Detection Of Phenols Suitable