Ácido orotico, anhidro 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B25349.36
B25349.22
B25349.36EA
300
EUR
B25349.36
B25349.22
Ácido orotico, anhidro 97%
Ácido orotico
Purity: 97%
CAS No.: 65-86-1
Molecular Formula: C5H4N2O4
Formula Weight: 156.10
Melting Point: 344-347°
MDL No.: MFCD00006027
Formula:
C₅H₄N₂O₄ Pto. de fusión: 344…347 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006027 Núm. CAS: 65-86-1 EINECS: 200-619-8 |