Ácido hexacloroiridico (IV) hexahidrato (∼40% Ir)
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Hydrogen hexachloroiridate(IV) hexahydrate
197550010 197550050
ACRO197550010EA 394 EUR
ACRO197550010 ACRO197550050
Ácido hexacloroiridico (IV) hexahidrato (∼40% Ir)
Ácido hexacloroiridico (IV) hexahidrato
Formula: H₂Cl₆Ir·6H₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149907
Núm. CAS: 16941-92-7
EINECS: 241-012-8
UN: 3260
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Black Powder or crystals
Assay 37 to 43 % (Ir)