Amonio tetracloroáurato hidrato ≥99.99% (metals basis), Premion®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Ammonium tetrachloroaurate(III) hydrate
40434.03
40434.06
40434.03EA
179
EUR
40434.03
40434.06
Amonio tetracloroáurato hidrato ≥99.99% (metals basis), Premion®
Amonio tetracloroáurato hidrato
Purity: 99.99%
CAS No.: 13874-04-9
Molecular Formula: (NH4)AuCl4.xH2O
Formula Weight: 356.82(anhy)
Physical Form: Crystalline powder
Appearance: Yellow-orange
Odour: Odourless
Solubility: Soluble in water and alcohol
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00011503
Formula:
H₄AuCl₄N·H₂O MW: 356.82 g/mol (anhy) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011503 Núm. CAS: 13874-04-9 EINECS: 250-476-0 UN: 3260 ADR: 8 III |