Ácido pirrol-2-carboxilico ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L13756.03
L13756.06
L13756.14
L13756.03EA
48.2
EUR
L13756.03
L13756.06
L13756.14
Ácido pirrol-2-carboxilico ≥99%
Ácido pirrol-2-carboxilico
Purity: 99%
CAS No.: 634-97-9
Molecular Formula: C5H5NO2
Formula Weight: 111.10
Melting Point: ca 205° subl.
Beilstein Reference: 80825
Formula:
C₅H₅NO₂ Pto. de fusión: ∼ 205 °C (subl.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005219 Núm. CAS: 634-97-9 EINECS: 211-221-9 |