Ácido pirrol-3-carboxilico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1H-Pyrrole-3-carboxylic acid
H55383.MD
H55383.03
H55383.06
H55383.MDEA
47.6
EUR
H55383.MD
H55383.03
H55383.06
Ácido pirrol-3-carboxilico ≥98%
Ácido pirrol-3-carboxilico
Purity: 98+%
CAS No.: 931-03-3
Molecular Formula: C5H5NO2
Formula Weight: 111.10
Beilstein Reference: 108642
MDL No.: MFCD00800594
Formula:
C₅H₅NO₂ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00800594 Núm. CAS: 931-03-3 |