2-Amino-4-fenil-3-tenoato de etilo 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Ethyl 2-Amino-4-phenylthiophene-3-carboxylate
H31867.03
H31867.09
H31867.03EA
26.7
EUR
H31867.03
H31867.09
2-Amino-4-fenil-3-tenoato de etilo 96%
2-Amino-4-fenil-3-tenoato de etilo
Purity: 96%
CAS No.: 4815-36-5
Molecular Formula: C13H13NO2S
Formula Weight: 247.32
Physical Form: Crystalline solid
Appearance: Yellow
Melting Point: 90-94°
MDL No.: MFCD00126391
Formula:
C₁₃H₁₃NO₂S Pto. de fusión: 90…94 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00126391 Núm. CAS: 4815-36-5 |