5-Oxo-DL-prolina ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
L09424.18
L09424.30
L09424.18EA
30.1
EUR
L09424.18
L09424.30
5-Oxo-DL-prolina ≥99%
5-Oxo-DL-prolina
Purity: 99%
CAS No.: 149-87-1
Molecular Formula: C5H7NO3
Formula Weight: 129.12
Melting Point: 183-185°
Beilstein Reference: 82131
Formula:
C₅H₇NO₃ Pto. de fusión: 183…185 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00064322 Núm. CAS: 149-87-1 EINECS: 205-748-3 |