5-Oxo-D-prolina ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
D-Pyr-OH, (R)-(+)-2-Pyrrolidone-5-carboxylic acid
B24678.22
B24678.06
B24678.14
B24678.22EA
656
EUR
B24678.22
B24678.06
B24678.14
5-Oxo-D-prolina ≥98%
5-Oxo-D-prolina
Purity: 98+%
CAS No.: 4042-36-8
Molecular Formula: C5H7NO3
Formula Weight: 129.12
Melting Point: 158-160°
Beilstein Reference: 82133
Formula:
C₅H₇NO₃ MW: 129,12 g/mol Pto. de fusión: 158…160 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00066212 Núm. CAS: 4042-36-8 EINECS: 223-735-0 |