5-Oxo-L-prolina ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
L-Pyroglutamic Acid, (S)-(-)-2-Pyrrolidone-5-carboxylic acid, H-Pyr-OH, (S)-5-Oxopyrrolidine-2-carboxylic acid
L11711.14
L11711.22
L11711.36
L11711.14EA
25.1
EUR
L11711.14
L11711.22
L11711.36
5-Oxo-L-prolina ≥98%
5-Oxo-L-prolina
Purity: 98+%
CAS No.: 98-79-3
Molecular Formula: C5H7NO3
Formula Weight: 129.12
Melting Point: 158-162°
Beilstein Reference: 82132
Merck Reference: 14,8001
Optical Rotation: -10.5° (c=5 in water)
MDL No.: MFCD00005272
Formula:
C₅H₇NO₃ MW: 129.1 g/mol Pto. de fusión: 158…162 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005272 Núm. CAS: 98-79-3 EINECS: 202-700-3 |