3-Metiloxetano-3-metanol ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
3-Methyl-3-oxethanemethanol
B25111.14
B25111.22
B25111.14EA
70.9
EUR
B25111.14
B25111.22
3-Metiloxetano-3-metanol ≥97%
3-Metiloxetano-3-metanol
Purity: 97%
CAS No.: 3143-02-0
Molecular Formula: C5H10O2
Formula Weight: 102.13
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 98°(208°F)
Refractive Index: 1.4460
Boiling Point: 79-80°/40mm
Beilstein Reference: 102773
MDL No.: MFCD00010273
Formula:
C₅H₁₀O₂ Pto. Ebullición: 79…80 °C (40 mmHg) Densidad: 1,024 Pto. de inflamación: 98 °C (208 °F) |
Número MDL:
MFCD00010273 Núm. CAS: 3143-02-0 |