3-Etiloxetano-3-metanol ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
(3-Ethyloxetan-3-yl)methanol, 2-Hydroxymethyl-2-ethyl-1,3-epoxypropane, 3-Hydroxymethyl-3-ethyloxetane
H53497.06
H53497.14
H53497.06EA
39.7
EUR
H53497.06
H53497.14
3-Etiloxetano-3-metanol ≥97%
3-Etiloxetano-3-metanol
Purity: 97%
CAS No.: 3047-32-3
Molecular Formula: C6H12O2
Formula Weight: 116.16
Flash Point: 108°(226°F)
Refractive Index: 1.453
Boiling Point: 96°/4mm
MDL No.: MFCD00190143
Formula:
C₆H₁₂O₂ Pto. Ebullición: 96 °C (4 mmHg) Densidad: 1,019 Pto. de inflamación: 108 °C (226 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00190143 Núm. CAS: 3047-32-3 EINECS: 221-254-0 |