4-Amino-5-tioxo-1,2,4-triazolidin-3-ona-hidrazona ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
L00982.06
L00982.14
L00982.06EA
62.8
EUR
L00982.06
L00982.14
4-Amino-5-tioxo-1,2,4-triazolidin-3-ona-hidrazona ≥99%
4-Amino-5-tioxo-1,2,4-triazolidin-3-ona-hidrazona
Purity: 99+%
CAS No.: 1750-12-5
Molecular Formula: C2H6N6S
Formula Weight: 146.17
Melting Point: ca 220° dec.
Beilstein Reference: 134867
UN No.: 1325
MDL No.: MFCD00003098
Formula:
C₂H₆N₆S Pto. de fusión: ∼ 220 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003098 Núm. CAS: 1750-12-5 EINECS: 217-135-8 UN: 1325 ADR: 4.1,III |