2-Ciano-3-etoxiacrilato de etilo 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
118481000 118485000 118480010
ACRO118481000EA 48.7 EUR
ACRO118481000 ACRO118485000 ACRO118480010
2-Ciano-3-etoxiacrilato de etilo 98%
2-Ciano-3-etoxiacrilato de etilo
Formula: C₈H₁₁NO₃
Pto. Ebullición: 190…191 °C (30 mmHg)
Pto. de fusión: 48…52 °C
Pto. de inflamación: 130 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009136
Núm. CAS: 94-05-3
EINECS: 202-299-5
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow to yellow-brown Powder or crystals or flakes or crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 47 to 53 °C
GC ≥99.5 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.001 %
Substance darkened by H2SO4 passes test
Sulfur compounds (as S) ≤0.003 %