Oxidipropanol 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Dipropylene glycol
409150010 409150030
ACRO409150010EA 116 EUR
ACRO409150010 ACRO409150030
Oxidipropanol 99%
Oxidipropanol
Formula: C₆H₁₄O₃
MW: 134.18 g/mol
Pto. de inflamación: 138 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00051023
Núm. CAS: 25265-71-8
EINECS: 246-770-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4390 to 1.4420 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %