Oxidipropanol ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
Dipropylene glycol
A18716.36
A18716.0E
A18716.36EA
31.6
EUR
A18716.36
A18716.0E
Oxidipropanol ≥99%
Oxidipropanol
Purity: 99%
CAS No.: 25265-71-8
Molecular Formula: HOC3H6OC3H6OH
Formula Weight: 134.18
Physical Form: Liquid
Density: 1.022
Refractive Index: 1.4410
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Colourless
Odour: Odourless
Melting Point: -32°
Boiling Point: 231-235°
MDL No.: MFCD00051023
Formula:
C₆H₁₄O₃ MW: 134.18 g/mol Pto. Ebullición: 231…235 °C Pto. de fusión: –32 °C Densidad: 1.022 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00051023 Núm. CAS: 25265-71-8 EINECS: 246-770-3 |