Oxidipropanol ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Dipropylene glycol
D0933-25G D0933-500G
TCIAD0933-25GEA 16 EUR
TCIAD0933-25G TCIAD0933-500G
Oxidipropanol ≥95.0% (por GC)
Oxidipropanol
Formula: C₆H₁₄O₃
MW: 134.18 g/mol
Pto. de inflamación: 138°C
Número MDL: MFCD00004538
Núm. CAS: 25265-71-8
EINECS: 246-770-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a0bf21ea71a0ade5b6ba159747d1c0bb8e30608c&vid=a0bf21ea71a0ade5b6ba159747d1c0bb8e30608c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 % (total of isomer)