Éter monometílico del dipropilenglicol (mezcla de isómeros) para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18533.1000 8.18533.2500 8.18533.9020
8.18533.1000EA 31.3 EUR
8.18533.1000 8.18533.2500 8.18533.9020
Éter monometílico del dipropilenglicol (mezcla de isómeros) para síntesis, Sigma-Aldrich®
Éter monometílico del dipropilenglicol (mezcla de isómeros)
Formula: C₇H₁₆O₃
MW: 148,2001 g/mol
Número MDL: MFCD00059604
Núm. CAS: 34590-94-8
EINECS: 252-104-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) soluble
Molar Mass 148.2 g/mol
Boiling Point 184 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.75 hPa (25 °C)
Flash Point 79 °C
Refractive Index 1.419 (25 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.1 - 14 %(V)
Density 0.95 g/cm3 (20 °C)
pH 6 - 7 (200 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 270 °C