Dimetilamina 2 mol/l in methanol, AcroSeal®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
370261000 370268000
370261000.EA 110 EUR
370261000. 370268000.
Dimetilamina 2 mol/l in methanol, AcroSeal®
Dimetilamina
Formula: C₂H₇N
Densidad: 0,775 g/cm³
Pto. de inflamación: 5 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008288
Núm. CAS: 124-40-3
EINECS: 204-697-4
UN: 3286
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Solution
Strength 1.9 to 2.2 M