Dimetilamina 2 M in methanol
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
H27261.AC H27261.AE
H27261.ACEA 47.4 EUR
H27261.AC H27261.AE
Dimetilamina 2 M in methanol
Dimetilamina
CAS No.: 124-40-3 Molecular Formula: C2H7N Formula Weight: 45.08 Flash Point: 5°(41°F) Refractive Index: 1.3350 Beilstein Reference: 605257 Merck Reference: 14,3228 UN No.: 3286 MDL No.: MFCD00008288
Formula: C₂H₇N
Densidad: 0,775
Pto. de inflamación: 5 °C (41 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008288
Núm. CAS: 124-40-3
EINECS: 204-697-4
UN: 3286
ADR: 3,II
Índice Merck: 14,3228